Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Anti-MC2R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11408R-CY5
BOSSBS-11408R-CY5EA 900 EUR InStock
BOSSBS-11408R-CY5
Anti-MC2R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
MC2R encodes one member of the five-member G-protein associated melanocortin receptor family. Melanocortins (melanocyte-stimulating hormones and adrenocorticotropic hormone) are peptides derived from pro-opiomelanocortin (POMC). MC2R is selectively activated by adrenocorticotropic hormone, whereas the other four melanocortin receptors recognize a variety of melanocortin ligands. Mutations in MC2R can result in familial glucocorticoid deficiency.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MC2R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..