Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSKS Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11413R-HRP
BOSSBS-11413R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11413R-HRP
Anti-TSKS Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
TSKS is a 592 amino acid protein that is highly expressed in human testicular tissue. Low levels of TSKS are detectable in prostate, placenta, fetal liver, thymus, and mammary gland tissues. TSKS is found to be downregulated in cancerous testicular tissue from seminoma, teratocarcinoma, embryonal and Leydig cell tumors concurrently with high expression in neighboring premalignant carcinoma. TSKS protein contains an N-terminal signal peptide, but does not contain a transmembrane region. TSKS has many potential phosphorylation and glycosylation sites and is phosphorylated by soluble recombinant TSSK2 in vitro. It is thought that TSKS likely plays a physiological role in spermatogenesis or spermiogenesis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: TSKS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité