Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF318 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11414R-A750
BOSSBS-11414R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11414R-A750
Anti-ZNF318 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
ZNF318 is a 2279 amino acid endocrine regulatory protein that localizes to the nucleus. Highly expressed in testis, ovaries and kidneys, ZNF318 is a co-repressor of androgen receptor (AR)-mediated transcriptional activation and is thought to regulate transcription during spermatogenesis. ZNF318 interacts with the N-terminal domain of AR and contains two matrin-type zinc fingers. Two isoforms of ZNF318, designated TZF and TZF-L, are produced due to alternative splicing events. Each of these splice variants are thought to have unique roles in transcriptional regulation. While the TZF isoform functions as a repressor of AR-mediated transcriptional activation, the TZF-L isoform is thought to enhance AR-mediated transcriptional activation.

Type: Primary
Antigen: ZNF318
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1077-1125/2279
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité