Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NMUR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11421R-CY3
BOSSBS-11421R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11421R-CY3
Anti-NMUR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Neuromedin U is a neuropeptide with high activity on smooth muscle. It is widely expressed in gastrointestinal systems and central nervous system (CNS). Peripheral activities of neuromedin U include smooth muscle stimulation, ion transport alterations in the gut and the regulation of local blood flow and adrenocortical function. Neuromedin U receptors 1 and 2 (NMUR1 and NMUR2) are multi-pass membrane proteins that belong to the G-protein coupled receptor 1 family of proteins. Both NMUR1 and NMUR2 act as receptors for the neuromedin U neuropeptide. NMUR1 is detected in peripheral organs, particularly in urogenital and gastrointestinal systems, with highest levels in testis. It’s expression in CNS is low, but the protein has been detected in cerebellum, hippocampus, dorsal root ganglia and spinal cord. NMUR2 is predominantly detected in central nervous system with highest levels detected in medulla oblongata, spinal cord and thalamus. It may also be detected in testis but has low levels of expression in peripheral tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NMUR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité