Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPS Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11422R-FITC
BOSSBS-11422R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11422R-FITC
Anti-NPS Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Neuropeptides are regulators of synaptic transmission and their effects are mediated by G-protein coupled receptors. NPS (Neuropeptide S) is a 20 amino acid peptide cleaved from a larger precursor that contains a hydrophobic signal peptide and proteolytic cleavage processing sites. The N-terminal residue of NPS is always a serine regardless of the species. NPS is predominantly found in the central nervous system and plays an important role regulating sleep/wake functions, locomotion, arousal/anxiety responses and food intake. NPS functions by binding and activating its receptor, NPSR, and increasing intracellular calcium levels thereby acting as an excitatory transmitter. In addition, NPS stimulates the hypothalamo-pituitary adrenal (HPA) axis via the release of corticotropin-releasing factor (CRF) and arginine vasopressin (AVP). NPS and its receptor NPSR may also play a role in asthma pathogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NPS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité