Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Sauvagine Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11424R-A680
BOSSBS-11424R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11424R-A680
Anti-Sauvagine Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Sauvagine is a 40-residue peptide isolated and characterised from frog skin. It shares significant structural homology with and elicits similar biological responses as corticotropin-releasing factor (CRF). It has high affinity for both the CRF1 and CRF2 receptors (and low affinity for the CRF binding protein), suggesting its potential as a pharmacological tool for the study of these receptor sub-types. Due to the binding to CRF2 receptors and their role in the release of ACTH and beta-endorphin during stress, possible areas of research with this ligand include anxiety, depression and obesity.

Type: Primary
Antigen: Sauvagine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-40/40
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Xenopus laevis

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité