Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Sauvagine Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11424R-HRP
BOSSBS-11424R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11424R-HRP
Anti-Sauvagine Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Sauvagine is a 40-residue peptide isolated and characterized from frog skin. It shares significant structural homology with and elicits similar biological responses as corticotropin-releasing factor (CRF). It has high affinity for both the CRF1 and CRF2 receptors (and low affinity for the CRF binding protein), suggesting its potential as a pharmacological tool for the study of these receptor sub-types. Due to the binding to CRF2 receptors and their role in the release of ACTH and beta-endorphin during stress, possible areas of research with this ligand include anxiety, depression and obesity.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Sauvagine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Other Species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité