Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Adrenodoxin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11426R-A680
BOSSBS-11426R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11426R-A680
Anti-Adrenodoxin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Participates in the synthesis of thyroid hormones. Essential for the synthesis of various steroid hormones, participates in the reduction of mitochondrial cytochrome P450 for steroidogenesis. Transfers electrons from adrenodoxin reductase to CYP11A1, a cytochrome P450 that catalyses cholesterol side-chain cleavage.

Type: Primary
Antigen: Adrenodoxin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/184
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité