Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FDX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11426R-CY5
BOSSBS-11426R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11426R-CY5
Anti-FDX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Participates in the synthesis of thyroid hormones. Essential for the synthesis of various steroid hormones, participates in the reduction of mitochondrial cytochrome P450 for steroidogenesis. Transfers electrons from adrenodoxin reductase to CYP11A1, a cytochrome P450 that catalyzes cholesterol side-chain cleavage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Adrenodoxin/FDX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité