Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MED7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11427R-CY5
BOSSBS-11427R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11427R-CY5
Anti-MED7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
In mammalian cells, transcription is regulated in part by high molecular weight coactivating complexes that mediate signals between transcriptional activators and RNA polymerase (1). These complexes include the SMCC (SRB and MED protein cofactor complex), which consists of various subunits that share homology with several components of the yeast transcriptional mediator complexes, and including the human proteins Srb7, Med6 (also designated DRIP33) and Med7 (also designated DRIP34) (2,3). SMCC associates with the RNAPII (RNA polymerase II) holoenzyme through Srb7 and, in turn, enhances gene-specific activation or repression induced by DNA-binding transcription factors (4). Med6 and Med7, as well as other components of SMCC, associate with coactivator proteins from the TRAP (thyroid hormone receptor-activating protein) complex and DRIP (for vitamin D receptor interacting protein) complex to facilitate steroid receptor dependent transcriptional activation (4,5). Additionally, SMCC associates with PC4 (positive cofactor 4) to repress basal transcription independent of RNAPII activity (6).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MED7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité