Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11430R-CY3
BOSSBS-11430R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11430R-CY3
Anti-NPSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs), also known as seven transmembrane receptors, heptahelical receptors or 7TM receptors, comprise a superfamily of proteins that play a role in many different stimulus-response pathways. G protein coupled receptors translate extracellular signals into intracellular signals (G protein activation) and they respond to a variety of signaling molecules, such as hormones and neurotransmitters. GPR154 (G-protein coupled receptor 154), also known as NPSR1 (neuropeptide S receptor), GPRA (G-protein coupled receptor for asthma susceptibility) or PGR14, is a 371 amino acid protein that is thought to play a role in autocrine or paracrine signaling pathways. Ubiquitously expressed, GPR154 exists as nine alternatively spliced isoforms. Defects in the gene encoding GPR154 is the cause of asthma-related traits type 2 (ASRT2).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NPSR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité