Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC16A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11434R-CY7
BOSSBS-11434R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11434R-CY7
Anti-SLC16A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Very active and specific thyroid hormone transporter. Stimulates cellular uptake of thyroxine (T4), triiodothyronine (T3), reverse triiodothyronine (rT3) and diidothyronine. Does not transport Leu, Phe, Trp or Tyr (By similarity).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC16A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité