Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIP13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11438R-A555
BOSSBS-11438R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11438R-A555
Anti-TRIP13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Thyroid hormone receptors (TRs) are transcription factors that regulate the expression of specific genes in a hormone-dependent manner. TRIP13 is a transcription factor that interacts with the ligand binding domain of the thyroid receptor (TR) as well as a variety of target genes including human papilloma virus type 16 (HPV16) E1. Unlike most TRIP proteins which function only in the presence of hormones, TRIP13 does not require the presence of thyroid hormone to interact with TR. The association of TRIP13 with (HPV16) E1 suggests that TRIP13 may have tumor suppressor gene function. TRIP13 is a 432 amino acid protein with 2 different isoforms produced by alternative splicing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIP13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité