Anti-TXNDC11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-11439R-A680
BOSSBS-11439R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11439R-A680
Anti-TXNDC11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May act as a redox regulator involved in DUOX proteins folding. The interaction with DUOX1 and DUOX2 suggest that it belongs to a multiprotein complex constituting the thyroid H₂O₂ generating system. It is however not sufficient to assist DUOX1 and DUOX2 in H₂O₂ generation.
Type: Primary
Antigen: TXNDC11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 601-700/985
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité