Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NOCT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11444R-CY7
BOSSBS-11444R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11444R-CY7
Anti-NOCT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Nocturnin is a 431 amino acid circadian deadenylase protein that is expressed in a broad range of tissues with greatest abundance in the liver, kidney and testis. Nocturnin plays a role in circadian regulation as well as diet-induced obesity. The mRNA abundance of Nocturnin exhibits circadian rhythmicity, peaking after dusk in photoreceptors, spleen, heart, kidney and liver. Nocturnin is thought to be responisble for turning off genes that are involved in circadian regulation. In Xenopus retinal photoreceptor cells, the rhythmic regulation of Nocturnin is thought to be controlled by phosphorylated CREB. Mice lacking Nocturnin remain lean on high fat diets with a reduction in visceral fat, which suggests that this protein may also be responsible for lipid metabolism and fat storage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOCT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité