Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCF1/p47 phox Ser359 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11445R-A680
BOSSBS-11445R-A680EA 860 EUR InStock
BOSSBS-11445R-A680
Anti-NCF1/p47 phox Ser359 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The heredity chronic granulomatous disease (CGF) has been linked to mutations in p47-phox and p67-phox. The cytosolic proteins p47-phox and p67-phox, also designated neutrophil cytosol factor (NCF)1 and NCF2, respectively, are required for activation of the superoxide-producing NADPH oxidase in neutrophils and other phagocytic cells. During activation of the NADPH oxidase, p47-phox and p67-phox migrate to the plasma membrane where they associate with cytochrome b558 and the small G protein Rac to form the functional enzyme complex. Both p47-phox and p67-phox contain two Src homology 3 (SH3) domains. The C-terminal SH3 domain of p67-phox has been shown to interact with the proline-rich domain of p47-phox, suggesting that p47-phox may facilitate the transport of p67-phox to the membrane.

Type: Primary
Antigen: NCF1/p47 phox Ser359
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité