Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NCF1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11445R-HRP
BOSSBS-11445R-HRPEA 898 EUR InStock
BOSSBS-11445R-HRP
Anti-NCF1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The heredity chronic granulomatous disease (CGF) has been linked to mutations in p47-phox and p67-phox. The cytosolic proteins p47-phox and p67-phox, also designated neutrophil cytosol factor (NCF)1 and NCF2, respectively, are required for activation of the superoxide-producing NADPH oxidase in neutrophils and other phagocytic cells. During activation of the NADPH oxidase, p47-phox and p67-phox migrate to the plasma membrane where they associate with cytochrome b558 and the small G protein Rac to form the functional enzyme complex. Both p47-phox and p67-phox contain two Src homology 3 (SH3) domains. The C-terminal SH3 domain of p67-phox has been shown to interact with the proline-rich domain of p47-phox, suggesting that p47-phox may faciliate the transport of p67-phox to the membrane.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NCF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité