Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARNTL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11446R-A488
BOSSBS-11446R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11446R-A488
Anti-ARNTL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
BMAL2 is a 636 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains one bHLH (basic helix-loop-helix) domain, one PAC (PAS-associated C-terminal) domain and two PAS (PER-ARNT-SIM) domains. Expressed at high levels in placenta and brain and at lower levels in liver, thymus, heart, lung and kidney, BMAL2 functions as a component of the circadian core oscillator, which includes a variety of proteins that work in tandem to activate the transcription of target genes. More specifically, BMAL2, when functioning as a component of the core oscillator, binds to the E-box element (3'-CACGTG-5') of target DNA, thus inducing transcription. Multiple isoforms of BMAL2 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARNTL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité