Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AANAT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11448R-A647
BOSSBS-11448R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-11448R-A647
Anti-AANAT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Arylalkylamine N-acetyltransferase belongs to the superfamily of acetyltransferases. It is the penultimate enzyme in melatonin synthesis and controls the night/day rhythm in melatonin production in the vertebrate pineal gland. Melatonin is essential for seasonal reproduction, modulates the function of the circadian clock in the suprachiasmatic nucleus, and influences activity and sleep. This enzyme is rapidly inactivated when animals are exposed to light at night. This protein is 80% identical to sheep and rat AA-NAT. Arylalkylamine N-acetyltransferase may contribute a multifactorial genetic diseases such as altered behavior in sleep/wake cycle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AANAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité