Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AANAT Thr29 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11448R-A680
BOSSBS-11448R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-11448R-A680
Anti-AANAT Thr29 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Arylalkylamine N-acetyltransferase belongs to the superfamily of acetyltransferases. It is the penultimate enzyme in melatonin synthesis and controls the night/day rhythm in melatonin production in the vertebrate pineal gland. Melatonin is essential for seasonal reproduction, modulates the function of the circadian clock in the suprachiasmatic nucleus, and influences activity and sleep. This enzyme is rapidly inactivated when animals are exposed to light at night. This protein is 80% identical to sheep and rat AA-NAT. Arylalkylamine N-acetyltransferase may contribute a multifactorial genetic diseases such as altered behavior in sleep/wake cycle.

Type: Primary
Antigen: AANAT Thr29
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité