Anti-AMIGO2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-11450R-CY3
BOSSBS-11450R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11450R-CY3
Anti-AMIGO2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Required for depolarization-dependent survival of cultured cerebellar granule neurons. May mediate homophilic as well as heterophilic cell-cell interaction with AMIGO1 or AMIGO3. May contribute to signal transduction through its intracellular domain. May be required for tumorigenesis of a subset of gastric adenocarcinomas.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: AMIGO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité