Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Advillin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11451R-A750
BOSSBS-11451R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11451R-A750
Anti-Advillin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Advillin is an 819 amino acid protein that localizes to both the cytoplasm and the cytoskeleton and contains one HP domain and six gelsolin-like repeats. Expressed at high levels in colon and small intestine and at lower levels in uterus, thymus, testis and prostate, advillin functions as a calcium-regulated Actin-binding protein that may be involved in the development of neuronal cells, specifically those that form ganglia. The gene encoding advillin maps to human chromosome 12, which encodes over 1100 genes and comprises approximately 4.5% of the human genome. Chromosome 12 is associated with a variety of diseases and afflictions, including hypochondrogenesis, achondrogenesis, Kniest dysplasia, Noonan syndrome and Trisomy 12p, which causes facial developmental defects and seizure disorders.

Type: Primary
Antigen: Advillin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/819
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité