Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DCAMKL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11455R-CY7
BOSSBS-11455R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11455R-CY7
Anti-DCAMKL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Lissencephaly (smooth brain) is an abnormality of brain development characterized by incomplete neuronal migration and a smooth cerebral surface, manifesting as severe mental retardation. Genetic analysis has identified two proteins that are mutated in some cases of lissencephaly, designated lissencephaly-1 protein (LIS1) and doublecortin. LIS1 displays sequence homology to ?subunits of heterotrimeric G proteins, and doublecortin contains a consensus Abl phosphorylation site. In addition, the DCAMKL1 (doublecortin-like and CAM kinase-like 1) protein shows homology to doublecortin. All three proteins are highly expressed in developing brain and may function together to regulate microtubules involved in neuronal migration. The DCAMKL1 protein encodes a functional kinase that is capable of phosphorylating myelin basic protein and itself, but its kinase activity does not appear to affect its microtubule polymerization activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DCAMKL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité