Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DSCAM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11456R-A488
BOSSBS-11456R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11456R-A488
Anti-DSCAM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cell adhesion molecule that plays a role in neuronal self-avoidance. Promotes repulsion between specific neuronal processes of either the same cell or the same subtype of cells. Mediates within retinal amacrine and ganglion cell subtypes both isoneuronal self-avoidance for creating an orderly dendritic arborization and heteroneuronal self-avoidance to maintain the mosaic spacing between amacrine and ganglion cell bodies. Receptor for netrin required for axon guidance independently of and in collaboration with the receptor DCC. In spinal chord development plays a role in guiding commissural axons projection and pathfinding across the ventral midline to reach the floor plate upon ligand binding. Enhances netrin-induced phosphorylation of PAK1 and FYN. Mediates intracellular signaling by stimulating the activation of MAPK8 and MAP kinase p38.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DSCAM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité