Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ephexin-1/EPHEXIN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11458R-A750
BOSSBS-11458R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11458R-A750
Anti-Ephexin-1/EPHEXIN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Acts as a guanine nucleotide exchange factor (GEF) which differentially activates the GTPases RHOA, RAC1 and CDC42. Plays a role in axon guidance regulating ephrin-induced growth cone collapse and dendritic spine morphogenesis. Upon activation by ephrin through EPHA4, the GEF activity switches toward RHOA resulting in its activation. Activated RHOA promotes cone retraction at the expense of RAC1- and CDC42-stimulated growth cone extension (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Ephexin-1/EPHEXIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 451-550/710
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité