Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FARP2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11459R-HRP
BOSSBS-11459R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11459R-HRP
Anti-FARP2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
FARP2 is a 1,545 amino acid protein that contains one FERM domain, one DH domain and two PH domains. It exists as two alternatively spliced isoforms that are abundantly expressed in brain, lung, and testis as well as in embryonic hippocampal and cortical neurons. FARP2 functions as a Rho-guanine nucleotide exchange factor that activates RAC1 and is thought to regulate neurite remodeling of embryonic neurons. Sema3A binding to neuropilin-1 induces the dissociation of FARP2 from plexin-A1, thereby activating FARP2's Rac GEF activity which is critical for repulsion of outgrowing axons and suppression of neuronal adhesion. Downregulation of the FARP2 gene has been implicated in autism.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: FARP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité