Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CELSR3/Flamingo homolog 1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11460R
BOSSBS-11460REA 746 EUR InStock
BOSSBS-11460R
Anti-CELSR3/Flamingo homolog 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Drosophila Flamingo is a seven pass transmembrane cadherin that is necessary for dendritic patterning and axon guidance. Flamingo mammalian homo-logs play similar roles in neuronal development, during which they play an important role in cell-cell signaling. Cadherin EGF LAG seven pass G-type receptors (CELSRs) are multi-pass membrane proteins that belong to the G protein-coupled receptor family of proteins. Silencing CELSR2 gene ex-pression results in signficant simplification of dendritic arbors of cortical pyramidal neurons and Purkinje neurons, which may be due to branch retraction. In mouse, CELSR1, CELSR2 and CELSR3 are expressed in the nervous system at early developmental stages, and show expression patterns in the developing CNS. CELSR2 is distributed at intercellular boundaries in the whisker and on processes of neuronal cells such as hippocampal pyramidal cells, Purkinje cells and olfactory neurons.

FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CELSR3/Flamingo homolog 1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité