Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BCAS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11462R-A350
BOSSBS-11462R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11462R-A350
Anti-BCAS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
NaBC1 is a protein found amplified in most breast carcinoma forms. It is expressed primarily as a cytoplasmic, detergent-stable homodimer that has a tendency to interact with DYNLL1 (PIN) and DYNLL2. Breast tumor lines that exhibit 20q13.2 gene amplification express much higher levels of the protein as compared to the levels found in other breast cancer lines that do not overexpress the NaBC1 mRNA. However, this upregulation does not affect growth rate or anchoring abilities of a cell, indicating the oncogenic properties of NaBC1 differ from that of other oncogenes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BCAS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité