Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CWC22 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11464R-CY7
BOSSBS-11464R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11464R-CY7
Anti-CWC22 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Spliceosomes are multi-protein complexes that are composed of snRNPs (small nuclear ribonucleoproteins) and a variety of associated protein factors, all of which work in concert to regulate the splicing of pre-mRNA, a critical step in the post-transcriptional regulation of gene expression. CWC22 (CWC22 spliceosome-associated protein), also known as NCM, fSAPb or EIF4GL, is a 908 amino acid nuclear protein and component of the spliceosome C complex. CWC22 is associated with the spliceosome prior to catalytic steps and remains associated throughout the reaction. Belonging to the CWC22 family, CW22 contains one MI domain and a MIF4G domain. The gene encoding CWC22 maps to human chromosome 2q31.3. As the second largest human chromosome, chromosome 2 makes up approximately 8% of the human genome and contains 237 million bases encoding over 1,400 genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CWC22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité