Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neurexin 1 beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11466R-A555
BOSSBS-11466R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11466R-A555
Anti-Neurexin 1 beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Cell surface protein involved in cell-cell-interactions, exocytosis of secretory granules and regulation of signal transmission. Function is isoform-specific. Alpha-type isoforms have a long N-terminus with six laminin G-like domains and play an important role in synaptic signal transmission. Alpha-type isoforms play a role in the regulation of calcium channel activity and Ca(2+)-triggered neurotransmitter release at synapses and at neuromuscular junctions. They play an important role in Ca(2+)-triggered exocytosis of secretory granules in pituitary gland. They may effect their functions at synapses and in endocrine cells via their interactions with proteins from the exocytotic machinery. Likewise, alpha-type isoforms play a role in regulating the activity of postsynaptic NMDA receptors, a subtype of glutamate-gated ion channels. Both alpha-type and beta-type isoforms may play a role in the formation or maintenance of synaptic junctions via their calcium-dependent interactions (via the extracellular domains) with neuroligin family members, CBLN1 or CBLN2. In vitro, triggers the de novo formation of presynaptic structures. May be involved in specification of excitatory synapses. Alpha-type isoforms were first identified as receptors for alpha-latrotoxin from spider venom (By similarity).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Neurexin 1 beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité