Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neuron navigator 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11467R-A680
BOSSBS-11467R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11467R-A680
Anti-Neuron navigator 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Neuron navigator 1 is a 1877 amino acid cytoplasmic protein that is involved in neuronal migration. Neuron navigator 1 is widely expressed at low levels, though highest expression is found in both adult and fetal nervous tissue. Through interaction with tubulin, Neuron navigator 1 associates with a subset of mirotubule plus ends present in the growth cone. Overexpression of Neuron navigator 1 leads to microtubule bundling, whereas a reduction of its levels causes loss of directionality in the migration of pontine cell leading processes. There are seven isoforms of Neuron navigator 1 that are produced as a result of alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: Neuron navigator 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1426-1475/1877
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité