Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NGBR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11468R-A488
BOSSBS-11468R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11468R-A488
Anti-NGBR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Nogo is an oligodendrocyte-specific member of the Reticulon family and is a component of CNS white matter that inhibits axon outgrowth, induces collapse of growth cones of chick dorsal root ganglion cells, and inhibits the spreading of 3T3 fibroblasts. Nogo is expressed by oligodendrocytes but not by Schwann cells and associates primarily with the endoplasmic reticulum. Nogo exists in three different splice forms, Nogo-A, -B and -C. NgBR (Nogo-B receptor), also known as nuclear undecaprenyl pyrophosphate synthase 1 homolog, is a 293 amino acid single-pass type I membrane protein that acts as a specific receptor for the amino-terminus of Nogo-B. Through this interaction, NgBR is involved in the regulation of vascular remodeling and angiogenesis. NgBR also enhances Niemann-Pick type C2 protein (NPC2) stabilization. Knockdown of NgBR mRNA leads to decreased NPC2 levels, which results in the hallmarks of NPC2 mutation: increased intracellular cholesterol accumulation and a loss of sterol sensing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NGBR/Nogo B receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité