Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NRAS Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1146R
BOSSBS-1146REA 691 EUR InStock
BOSSBS-1146R
Anti-NRAS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
N-RAS (neuroblastoma RAS viral oncogene homolog) analogously to other GTP-binding proteins (such as Translation Elongation Factor EFTu or signal transducing G-Proteins) RAS proteins are involved in signal transduction pathways, ras gene family is part of the ras superfamily including the mammalian RAS, RAL, RAC, RHO, RAP, and RAB gene families and the yeast homologs like SEC4 and YPT1 genes; genes encode small monomeric proteins of low molecular mass (20-30 kDa) which share at least 30% homology to RAS proteins.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100 to 1000; IHC-P: 1:100 to 500; IF(IHC-P): 1:50 to 200.

Type: Primary
Antigen: NRAS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité