Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RSPH4A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11472R-A647
BOSSBS-11472R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11472R-A647
Anti-RSPH4A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
RSHL3 is predicted to be a component of the radial spoke head based on homology with proteins in the biflagellate alga Chlamydomonas reinhardtii and other ciliates. RSHL3 (radial spoke head-like protein 3), also known as radial spoke head protein 4 homolog A, is a 716 amino acid protein that belongs to the flagellar radial spoke RSP4/6 family. Mutations in the RSHL3 gene cause primary ciliary dyskinesia 1, a disease arising from dysmotility of motile cilia and sperm. Existing as three alternatively spliced isoforms, the RSHL3 gene contains 6 exons, is conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, chicken, zebrafish, fruit fly and P.falciparum, and maps to human chromosome 6q22.1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RSPH4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité