Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RGMC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11475R-A647
BOSSBS-11475R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11475R-A647
Anti-RGMC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The repulsive guidance molecule (RGM) family of proteins are important in the guidance of growth cones of developing neurons. They are repulsive for a group of axons, those from the temporal half of the retina. RGM have been implicated in both axonal guidance and neural tube closure but as opposed to for ephrins, semaphorins, netrins and slits, no receptor mechanism for RGM activation has been defined. Dorsal root ganglion axons do not respond to RGM but neogenin (a netrin-binding protein which can function as an RGM receptor) expression can spur RGM responsiveness. The RGM proteins are attached to the membrane by a GPI-anchor. Two members of this family, RGMa and RGMb, are expressed in the nervous system. RGMc, also known as Hemojuvelin, is a part of the signaling pathway activating hepcidin and works together with hepcidin to restrict iron absorption in the gut. Defects in the gene encoding for RGMc causes the autosomal recessive disorder juvenile hemochromatosis (JH).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RGMC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité