Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEMA4B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11477R
BOSSBS-11477REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11477R
Anti-SEMA4B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Semaphorins are a family of cell surface and secreted proteins that are conserved from insects to humans. Members of this family of proteins are approximately 750 amino acids in length (including signal sequences) and are defined by a conserved extracellular “semaphorin” domain of approximately 500 amino acids containing 14-16 cysteines, blocks of conserved sequences and no obvious repeats. The transmembrane semaphorins are characterized by an additional 80 amino acid transmembrane domain and an 80-110 amino acid cytoplasmic domain. Secreted and cell-bound semaphorins chemically attract and repel the growth of neural axons, guiding the development of intricate networks of neural tissue. SEMA4B (semaphorin-4B), also known as SemC or SEMAC, is an 832 amino acid single-pass type I membrane protein that belongs to the semaphorin family and exists as two alternatively spliced isoforms. Containing one Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain, a PSI domain and a single sema domain, SEMA4B is encoded by a gene located on human chromosome 15.

FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SEMA4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité