Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SEMA3E Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11480R-FITC
BOSSBS-11480R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11480R-FITC
Anti-SEMA3E Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Semaphorins are a family of cell surface and secreted proteins involved in neural development that are conserved from insects to humans. Members of this family are approximately 750 amino acids in length (including signal sequences) and are defined by a conserved extracellular “semaphorin” domain of approximately 500 amino acids containing 14-16 cysteines, blocks of conserved sequences and no obvious repeats. The transmembrane semaphorins are characterized by an additional 80 amino acid transmembrane domain and an 80-110 amino acid cytoplasmic domain. Secreted and cell-bound semaphorins chemically attract and repel the growth of neural axons, guiding the development of intricate networks of neural tissue. SEMA3E is a secreted semaphorin with 775 amino acids. Mutations in the SEMA3E gene are associated with CHARGE syndrome, a disorder characterized by cranial nerve dysfunction, coloboma of the eye, choanal atresia, inner and external ear abnormalities, cardiac anomalies, genitourinary abnormalities, and growth retardation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SEMA3E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité