Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11484R-CY7
BOSSBS-11484R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11484R-CY7
Anti-STK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
SLK is a member of the serine/threonine kinase subfamily, Ste20. This subfamily is comprised of several mammalian kinases which exhibit sequence similarity to the Saccharomyces cerevisiae serine/threonine kinase Ste20, a protein involved in relaying signals from G protein-coupled receptors to cytosolic MAP kinase cascades. Members of this subfamily include KHS, GLK, YSK1, HPK1, Krs-1, Krs-2, GC kinase, HGK and SLK. SLK is a ubiquitously expressed protein that localizes to the cytoplasm and contains an N-terminal protein kinase domain, a central coiled-coil domain and a C-terminal ATH domain. SLK is activated through cleavage by caspase-3. SLK indirectly associates with microtubules and plays an important role in cellular stress, cell motility, cell death and cytoskeletal dynamics.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité