Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPAG16 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11485R-CY3
BOSSBS-11485R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11485R-CY3
Anti-SPAG16 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Necessary for sperm flagellar function. Plays a role in motile ciliogenesis. May help to recruit STK36 to the cilium or apical surface of the cell to initiate subsequent steps of construction of the central pair apparatus of motile cilia (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPAG16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité