Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOR1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11490R-A488
BOSSBS-11490R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11490R-A488
Anti-TOR1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
A mutation of the DYT1 gene, which codes for TorsinA, has been identified as the cause of one form of autosomal dominantly inherited dystonia. Early-onset torsion dystonia is a movement disorder, characterized by twisting muscle contractures, that begins in childhood. Symptoms are believed to result from altered neuronal communication in the basal ganglia. TorsinA comprises 332 amino acids. TorsinA is widely expressed throughout the mouse central nervous system and is detected in the majority of neurons in nearly all regions. The proteins display cytoplasmic distribution, although in some types of neurons localization is perinuclear. TorsinA often performs chaperone-like functions that assist in the assembly, operation, or dis-assembly of protein complexes. The gene which encodes TorsinA has high homology to three additional mammalian genes and a nematode gene and distal similarity to the family of heat-shock proteins and the Clp protease family. The gene which encodes TorsinA maps to human chromosome 9q34.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TOR1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité