Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOR1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11491R-CY5
BOSSBS-11491R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11491R-CY5
Anti-TOR1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
TorsinB is a 336 amino acid protein that localizes to the lumen of endoplasmic reticulum and belongs to the Torsin family. Expressed in a variety of tissues with particularly high levels in adult brain, TorsinB is thought to function as a molecular chaperone that assists in the conformational folding of membrane and secreted proteins. Via its ability to regulate protein folding, TorsinB plays a key role in postnatal developmental events and is essential for proper neurological development. TorsinB contains two PKC (protein kinase C) phosphorylations sites, one ATP binding domain and several conserved cysteines and shares 69% amino acid identity with TorsinA, a related family member. Defects in the gene encoding TorsinB are associated with torsion dystonia, an autosomal dominant neurological disorder that is characterized by debilitating muscle contractions throughout the body.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TOR1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité