Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UNC5A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11495R-A488
BOSSBS-11495R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11495R-A488
Anti-UNC5A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The UNC5H family of proteins act as transmembrane receptors for netrin-1 and play a crucial role in axon guidance and migration of neural cells. Additionally, when cleaved by a caspase to produce an intracellular fragment containing a death domain,UNC5H receptors induce apoptosis. This activity is blocked by the binding of netrin-1. In the absence of netrin-1, UNC5H receptors act as tumor suppressors by inhibiting anchorage-independent growth and invasion, but mutation of these receptors provides a potential mechanism for tumorigenicity. The expression of UNC5H receptors is downregulated in multiple carcinomas, including colorectal, breast, ovary, uterus, stomach, lung and kidney cancers. UNC5H1, also known as UNC5HA (unc-5 homolog A), is a member of the UNC5H family of proteins and is localized to the cell membrane. Three isoforms of UNC5H1 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UNC5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité