Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF312B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11498R-A647
BOSSBS-11498R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11498R-A647
Anti-ZNF312B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Olfactory sensory neurons contain olfactory receptors, which are G protein-coupled receptor proteins that localize to the cilia and display affinity for and bind to a variety of odor molecules. Olfactory neurons send their axons from the olfactory epithelium to the olfactory bulb, which is covered by the CNS basal lamina. FEZF1 (Fez family zinc finger protein 1), also known as Forebrain Embryonic Zinc Finger and Zinc finger protein 312B, is a 475 amino acid nuclear protein that is expressed in the olfactory epithelium and hypothalamus of mice. In FEZF1-deficient mice, axons of olfactory neurons do not reach the olfactory bulb, suggesting that FEXF1 is required for the penetration of olfactory axons though the basal lamina before innervation of the olfactory bulb. When FEZF1 translocates to the nucleus, it induces KRAS overexpression, resulting in activation of ERK-signaling. Overexpression of FEZF1 leads to accelerated proliferation in cultured cells and increased tumor mass in mice. There are three isoforms of FEZF1 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNF312B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité