Anti-EDA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1149R-CY3
BOSSBS-1149R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1149R-CY3
Anti-EDA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Seems to be involved in epithelial-mesenchymal signaling during morphogenesis of ectodermal organs. Isoform 1 binds only to the receptor EDAR, while isoform 3 binds exclusively to the receptor XEDAR.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EDA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité