Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFRA3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11501R-HRP
BOSSBS-11501R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-11501R-HRP
Anti-GFRA3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) and the related neurotrophic factor neurturin (NTN) are potent survival factors for central and peripheral neurons. GDNF is a glycosylated, disulfide-bonded homodimer that is distantly related to the TGF Beta superfamily of growth factors. Three receptors for these factors, GFR Alpha-1 (also designated GDNFR-Alpha, RETL1 or TrnR-1), GFR Alpha-2 (also designated GDNFR-Beta, RETL2, NTNR-Alpha or TrnR-2) and GFR Alpha-3 have been identified. The receptors do not contain transmembrane domains and are attached to the cell membrane by glycosyl-phosphoinositol linkage. Both GFR Alpha-1 and GFR Alpha-2 have been shown to mediate the GDNF-dependent and NTN-dependent phosphorylation and activation of the tyrosine kinase Ret. GFR Alpha-3 is expressed only during development.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GFRA3/GDNF Receptor alpha 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité