Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SORCS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11503R-CY5
BOSSBS-11503R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11503R-CY5
Anti-SORCS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes one family member of vacuolar protein sorting 10 (VPS10) domain-containing receptor proteins. The VPS10 domain name comes from the yeast carboxypeptidase Y sorting receptor Vps10 protein. Members of this gene family are large with many exons but the CDS lengths are usually less than 3700 nt. Very large introns typically separate the exons encoding the VPS10 domain; the remaining exons are separated by much smaller-sized introns. These genes are strongly expressed in the central nervous system. Two of the five family members (sortilin and sortilin-related receptor) are synthesized as preproproteins; it is not yet known if this encoded protein is also a preproprotein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SORCS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité