Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATRNL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11504R-A647
BOSSBS-11504R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11504R-A647
Anti-ATRNL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
ATRNL1 is a 1,379 amino acid single-pass type I membrane protein that may play a role in melanocortin signaling pathways that regulate energy homeostasis. The ATRNL1 protein contains a C-type lectin domain, a CUB domain, two EGF-like domains, six Kelch repeats, two laminin EGF-like domains and five PSI domains. ATRNL1 interacts with MC4-R in several regions known to be important in the regulation of energy homeostasis by melanocortins, such as the paraventricular nucleus of hypothalamus and the dorsal motor nucleus of the vagus. The ATRNL1 gene is conserved in dog, cow, mouse, rat, chicken, zebrafish and C. elegans, exists as two alternatively spliced isoforms and maps to human chromosome 10q25.3. Strong evidence of linkage to late-onset Alzheimer disease (LOAD) is linked to chromosome 10, which implicates a wide region and at least one disease-susceptibility locus.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATRNL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité