Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BBS2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11506R-HRP
BOSSBS-11506R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-11506R-HRP
Anti-BBS2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is a pleiotropic genetic disorder characterized by obesity, photoreceptor degeneration, polydactyly, hypogenitalism, renal abnormalities, and developmental delay. Other associated clinical findings in BBS patients include diabetes, hypertension, and congenital heart defects. BBS is a heterogeneous disorder that maps to eight genetic loci and encodes eight proteins, BBS1-BBS8. Five BBS genes encode basal body or cilia proteins, suggesting that BBS is a ciliary dysfunction disorder. BBS2 is a 721-amino acid protein that is evolutionarily conserved and is expressed in a broad range of tissues including: brain, kidney, adrenal gland, and thyroid gland. Loss of BBS2 may be involved in defects in social interactions as well as infertility. BBS2 retinopathy involves normal retina development followed by apoptotic death of photoreceptors, the primary ciliated cells of the retina.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BBS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité