Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BBS8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11510R-HRP
BOSSBS-11510R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11510R-HRP
Anti-BBS8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is a pleiotropic genetic disorder characterized by obesity, photoreceptor degeneration, polydactyly, hypogenitalism, renal abnormalities, and developmental delay. BBS patients also have an increased risk of developing diabetes, hypertension, and congenital heart defects. BBS is a heterogeneous disorder mapping to eight genetic loci and encoding eight proteins, BBS1-BBS8. Five BBS proteins encode basal body or cilia proteins, suggesting that BBS is a ciliary dysfunction disorder. BBS2 contains two overlapping genes: BBS2L1 and BBS2L2. BBSL1 was re-named BBS7, whereas BBS2L2 independently funcitons as BBS1. BBS7 contains 672 amino acids and is expressed at low to moderate levels in most human tissues.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BBS8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité