Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BBS10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11512R-CY7
BOSSBS-11512R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11512R-CY7
Anti-BBS10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is a pleiotropic genetic disorder characterized by obesity, photoreceptor degeneration, polydactyly, hypogenitalism, renal abnormalities, and developmental delay. Other associated clinical findings in BBS patients include diabetes, hypertension, and congenital heart defects. BBS genes map to multiple loci and encode fourteen proteins, BBS1-BBS14. Many BBS genes encode basal body or cilia proteins, suggesting that BBS is a ciliary dysfunction disorder. BBS10 (Bardet-Biedl syndrome 10), also known as chromosome 12 open reading fame 58, C12orf58 or FLJ23560, is a novel 723 amino acid protein belonging to the TCP-1 chaperonin family. BBS10 localizes to the basal body of primary cilium and assists in protein folding upon ATP hydrolysis. Inhibition of BBS10 has been found to impair ciliogenesis, activate the glycogen synthase kinase 3 pathway and cause peroxisome proliferator-activated receptor nuclear accumulation. The gene encoding BBS10 contains two exons and maps to human chromosome 12q21.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BBS10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité